Learn More
Cole-Parmer™ Sonden für Oakton™ Dual-Input J, K, T, E† Thermoelementthermometer
Die Digi-Sense™ Oberflächensonden sind zur Messung der Temperatur an der Oberfläche entwickelt, ohne das Material zu beschädigen
99.05 CHF
Spezifikation
Enthält Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel mit Mini-Steckverbinder (5 ft)
Produkttyp Thermoelement-Sonde
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel
Produkte 2
Produktcode Marke Sondentyp Temperaturbereich (angloamerikanisch) Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sondentyp Temperaturbereich (angloamerikanisch) Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11735069
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
08516-60
Oberflächensonde, Typ K -418 ° bis +1200 °F -250 °C bis +649 °C
99.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15810006
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
08517-60
Oberflächensonde, Thermoelement Typ J, freiliegende Verbindung 32 °F bis 1200 °F 0°bis 649 °C
99.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt zur Messung der Temperatur an der Oberfläche, ohne das Material zu beschädigen. Cole-Parmer™-Sonden für Thermoelement-Thermometer von Oakton™ eignen sich ideal für die Überwachung flacher Oberflächen wie Heizplatten, Öfen oder Formen.
  • Ideal für die Überwachung von flachen Oberflächen wie Heizplatten, Öfen oder Formen
  • Reaktionszeit: 1.25 Sekunden oder länger
  •  Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Spiralkabeln geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb, Typ T blau und Typ E violett.
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich.
Warranty
6 Month
Spezifikation
Spezifikation
Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel mit Mini-Steckverbinder (5 ft)
Thermoelement-Sonde