Learn More
Cole-Parmer™ Sonden für Oakton™ Dual-Input J, K, T, E† Thermoelementthermometer
Die Digi-Sense™ Oberflächensonden sind zur Messung der Temperatur an der Oberfläche entwickelt, ohne das Material zu beschädigen
Marke:  Cole-Parmer™ 08516-60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11735069
  • 99.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt zur Messung der Temperatur an der Oberfläche, ohne das Material zu beschädigen. Cole-Parmer™-Sonden für Thermoelement-Thermometer von Oakton™ eignen sich ideal für die Überwachung flacher Oberflächen wie Heizplatten, Öfen oder Formen.
Mit 13.9 cm (5.5 in.) langen, glasgefüllten Nylongriffen und einem 1.5 m langen (5 ft.) Spiralkabel aus PVC. Gemäß vorgesehenem Gebrauch und Thermoelementtyp bestellbar.
Allgemeine Verwendung
  • Für Flüssigkeiten, Gase oder Oberflächen von kleinen Objekten
  • Geerdete Spitze, Edelstahlstab Typ 316
  • Zeitkonstante: 1 Sekunde (Flüssigkeiten)
  • Gesamtstablänge: 11.3 cm (4.43 in.), Hauptstab: 0.4 cm Durchmesser (0.15 in.)
  • Stabspitze läuft konisch auf einen Durchmesser von 0.2 cm zu
Penetration
  • Für das Innere von weichen oder halbweichen Materialien
  • Geerdete Spitze, Edelstahlhülle Typ 316
  • Zeitkonstante: 5 Sekunden (Flüssigkeiten)
  • Stab: 10.1 × 0.4 cm Durchmesser (4 × 0.09 in.)
Oberfläche
  • Länge: 10 in.
  • Zur Überwachung von Oberflächen, wie Heizplatten, Öfen und Gussformen
  • Zeitkonstante: 6 Sekunden, Reaktionszeit: 30 Sekunden
Serviceleistungen
6 Month
Spezifikation
Spezifikation
Heizplatten, Öfen und Formen
Edelstahl, Aluminium, ABS-Kunststoff
Thermoelement-Sonde
649 °C
-250 °C
-250 °C bis +649 °C
Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel mit Mini-Steckverbinder (5 ft)
Oberflächensonde, Typ K
1200 °F
-418 °F
-418 ° bis +1200 °F
Thermoelementthermometer