Learn More
Cole-Parmer™ Sonden für Oakton™ Dual-Input J, K, T, E† Thermoelementthermometer
Die Digi-Sense™ Oberflächensonden sind zur Messung der Temperatur an der Oberfläche entwickelt, ohne das Material zu beschädigen
Marke:  Cole-Parmer™ 08517-60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15810006
  • 99.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt zur Messung der Temperatur an der Oberfläche, ohne das Material zu beschädigen. Cole-Parmer™-Sonden für Thermoelement-Thermometer von Oakton™ eignen sich ideal für die Überwachung flacher Oberflächen wie Heizplatten, Öfen oder Formen.
  • Ideal für die Überwachung von flachen Oberflächen wie Heizplatten, Öfen oder Formen
  • Reaktionszeit: 1.25 Sekunden oder länger
  •  Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Spiralkabeln geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb, Typ T blau und Typ E violett.
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich.
Serviceleistungen
6 Month
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel mit Mini-Steckverbinder (5 ft)
75.5 Zoll
152,4 cm
25,4 cm
≤6,25 s bis 99 % des Messwerts
Oberflächensonde, Thermoelement Typ J, freiliegende Verbindung
32 °F bis 1200 °F
Nein
±3,3 °C (±5,9 °F) oder ±0,4 % des Messwerts über 0 °C (32 °F); ±4,0 % des Messwerts unter 0 °C (32 °F)
Ideal für die Überwachung von flachen Oberflächen wie Heizplatten, Öfen oder Formen
60 Zoll
10 Zoll
191,8 cm
Edelstahl, Aluminium, ABS-Kunststoff
08517-60
Thermoelement-Sonde
0°bis 649 °C
Thermoelement-Thermometer, Typ J mit Mini-Steckverbinder
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Sonden für Oakton™ Dual-Input J, K, T, E† Thermoelementthermometer > Oberflächensonde, Typ J