Learn More
OHAUS™ Probe PT100(A), Stainless Steel (316/304)
GREENER_CHOICE
High Quality Accessories for Hot Plate Stirrers
Marke:  OHAUS™ 30973654
Artikelnummer. 30182893
  • 121.00 CHF / 1 Einheit
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Accessory for Guardian™ Hotplates and Stirrers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
For Guardian range
1
Temperature Probe
Probe PT100(A) -40°C to 400°C 25 cm SS 316/304
40°C to 400°C
Stainless Steel (AISI 304)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
OHAUS™ Probe PT100(A), Stainless Steel (316/304) > Probe