Learn More
PRMT2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F1B9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | PRMT2 |
---|---|
Klon | 1F1B9 |
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16869155
|
Proteintech
66885-1-IG-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16859155
|
Proteintech
66885-1-IG-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The PRMT2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PRMT2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PRMT2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
PRMT2 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
3275 | |
Primary |
1F1B9 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG2a |