Learn More
Emma Safety Footwear Primus Sicherheitsschuhe
Überraschend leicht und dennoch mit starker und stützender Passform. Auch bei vollständigem Eintauchen wasserdicht, dank dem hochmodernen Sympatex™ Obermaterial. Der wetterfeste Sicherheitsschuh bietet hervorragenden Fußschutz zu jeder Jahreszeit.
214.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz, Grau |
Bauweise/Design | Primus |
Auskleidungsmaterial | Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™ |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15989091
|
Emma Safety Footwear
MM93986837 |
37 |
214.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15999091
|
Emma Safety Footwear
MM93986848 |
48 |
214.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15909101
|
Emma Safety Footwear
MM93986849 |
49 |
214.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Wasserfeste Konstruktion aus Vollnarbenleder
- Wasserdichtes Sympatex-Obermaterial ™
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz, Grau | |
Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™ | |
Stahl |
Schnüre | |
Primus | |
Leder |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.