Learn More
Emma Safety Footwear Primus Sicherheitsschuhe
Überraschend leicht und dennoch mit starker und stützender Passform. Auch bei vollständigem Eintauchen wasserdicht, dank dem hochmodernen Sympatex™ Obermaterial. Der wetterfeste Sicherheitsschuh bietet hervorragenden Fußschutz zu jeder Jahreszeit.
Marke: Emma Safety Footwear MM93986837
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Wasserfeste Konstruktion aus Vollnarbenleder
- Wasserdichtes Sympatex-Obermaterial ™
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz, Grau | |
Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™ | |
37 |
Schnüre | |
Primus | |
Leder | |
Stahl |