Learn More
Gibco™ Primary Mouse Cortical Neurons
Primäre Maus kortikale Neuronen
Marke: Gibco™ A15586
673.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gibco™ primäre Maus-Kortikalneuronen sind aus C57BL/6 embryonalen 17-Tage-Mäusen isoliert und kryokonserviert. Eine flexible, gebrauchsfertige und qualitativ hochwertige Alternative zu frischen Neuronen. Jedes Fläschchen enthält 1 Million Zellen pro ml. Diese Neuronen erbringen nach dem Auftauen kontinuierlich eine Viabilität im Bereich von 50 bis 80 %, besitzen eine hohe neuronale Reinheit und sind für ihre Funktionalität validiert.
Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern. | |
Nervenzellen | |
Kryokonserviert | |
Cortex | |
Kortikales Neuron Maus | |
Der Mausstamm ist C57BL/6 |
Fötal | |
Säugetierzellkultur | |
Maus | |
1 Millionen | |
4 x 106 | |
Sterilität, Viabilität, Mykoplasma |