Learn More
JULABO PRESTO Hochdynamisches Temperiersystem
The PRESTO systems are designed for precise temperature control as well as rapid temperature changes, making them ideal for reactor vessels, material stress tests, or temperature simulations.
Marke: JULABO 9421411.N1
Beschreibung
- Große Betriebstemperaturbereiche ohne Flüssigkeitswechsel
- Ethernet-Schnittstelle
- SD-Kartensteckplatz
- Das platzsparende Design schafft mehr Platz direkt neben den Einheiten
- Anschlüsse für USB, Ethernet, RS232 und Alarmausgang
Spezifikation
-45 °C bis +250 °C | |
29,5 x 13 x 26,4 in. | |
W41. | |
Prozesssystem |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO PRESTO Hochdynamisches Temperiersystem > Modell: W41.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur