Learn More
JULABO PRESTO Hochdynamisches Temperiersystem
GREENER_CHOICE
The PRESTO systems are designed for precise temperature control as well as rapid temperature changes, making them ideal for reactor vessels, material stress tests, or temperature simulations.
Marke:  JULABO 9420381.N1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17714869
  • 18015.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Große Betriebstemperaturbereiche ohne Flüssigkeitswechsel
  • Ethernet-Schnittstelle
  • SD-Kartensteckplatz
  • Das platzsparende Design schafft mehr Platz direkt neben den Einheiten
  • Anschlüsse für USB, Ethernet, RS232 und Alarmausgang
Spezifikation
Spezifikation
-30 °C bis +250 °C
29,5 x 13 x 26,4 in.
A38.
Prozesssystem
Name des Produkts
JULABO PRESTO Hochdynamisches Temperiersystem > Modell: A38.