Beschreibung
- Die Inventarkarte ist abnehmbar und austauschbar, um problemloses Schreiben auf flachen Oberflächen zu ermöglichen
- Hergestellt aus beschichtetem Karton, mit einem Stift oder Bleistift leicht zu beschriften und wiederverwendbar
- Bleiben Sie organisiert mit einem leicht verständlichen Nummerierungssystem, das in Einheiten von fünf angeordnet ist
- Die Bestandskarte für Mikroskopobjektträgerkästen ist abwechselnd grau und weiß und für eine schnelle Navigation leicht zu lesen
- Die Bestandskarte wird in Packungen mit 10 Stück in der Größe 8.5 x 28 cm geliefert
Spezifikation
Bestandskarte | |
100 Linien | |
8.5 x 11 in. | |
Objektträgerbox | |
28 cm | |
21,6 cm | |
10 Packungen |
Grau, Weiß | |
Premium Plus Ersatz-Bestandskarten | |
Histologie | |
11 Zoll | |
8.5 in. | |
Pappe | |
Rechteckig |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Premium Plus Ersatz-Bestandskarten > Premium Plus Ersatz-Bestandskarten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur