Learn More
Fisherbrand™ Premium-Box für Mikroskopobjektträger
In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 100 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
9.46 CHF - 25.50 CHF
Spezifikation
Typ Objektträger-Lagerungskasten
Objektträgerkapazität 100
Verschlusstyp Aufklappbar mit Verschluss
Gerät fasst 100 (25 x 75 mm und 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger)
Abmessungen (L x B x H) 208 x 175 x 34 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Farbe Auskleidungsmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Auskleidungsmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
11701486
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS15994M
Blau Schaumstoff
15.75 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10428241
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS15994NF
Grün Keine
18.15 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11394135
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS15994QF
Gelb Schaumstoff
9.46 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11721486
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS15994RF
Weiß Schaumstoff
15.75 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11711486
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS15994PF
Rot Schaumstoff
15.70 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11374145
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS15994G
Schwarz Kork
24.85 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11314145
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS15994A
Blau Kork
13.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11324145
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS15994B
Grün Kork
13.05 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11334145
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS15994C
Rot Kork
15.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11354145
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS15994E
Weiß Kork
17.40 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11344145
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS15994D
Gelb Kork
25.50 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In den langlebigen Boxen aus ABS-Kunststoff lassen sich 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 100 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
  • Die gegossene starren Boxen halten Objektträger sicher in den Aufnahmeschlitzen
  • Sowohl die Auskleidung als auch die Schlitze sind so nummeriert, dass sie dem Bestandverzeichnis entsprechen
  • Box ist mit Schaum ausgekleidet
  • Der Deckel schließt sicher mit einem rostbeständigen, vernickelten Verschluss und einem Stiftscharnier
  • Stapelbar
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger-Lagerungskasten
Aufklappbar mit Verschluss
208 x 175 x 34 mm
34 mm
8,18 in.
ABS
Ja
100
100 (25 x 75 mm und 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger)
Standard 25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger
Nummerierte Indexkarte
208 mm
Rechteckig
175 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Premium-Box für Mikroskopobjektträger