missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity

High-precision instruments for determination of density in fluids. Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity do not include a thermometer in the body and feature a reference temperature of 60/60°F.

Encompass_Preferred

auf Anfrage

Spezifikation

Typ Hydrometer without Thermometer
Zur Verwendung mit (Geräte) Control thermometer
Enthält Plastic sleeve
Material Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Measuring specific gravity
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 5
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Schritten Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Schritten Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11722263
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2553DBQ
0.590 to 0.660 0.0005 sp.gr. 325 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11772033
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2541DBQ
1,200 bis 1,420 0.002 sp.gr. 300 mm
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

11782033
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2542DBQ
1,400 bis 1,620 0.002 sp.gr. 300 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11756923
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2570DBQ
1.600 to 1.670 0.0005 sp.gr. 325 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11766923
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2571DBQ
1.660 to 1.730 0.0005 sp.gr. 325 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
  • Reference temperature: 60/60°F
  • Without thermometer – control thermometer sold separately
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Spezifikation

Spezifikation

Hydrometer without Thermometer
Plastic sleeve
Measuring specific gravity
Control thermometer
Glas
60 °F
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt