Learn More
Fisherbrand™ Präzisionswaagen
Ausgestattet mit einem RS232-Anschluss für eine einfache Kommunikation, einem hintergrundbeleuchteten Display und einer einfachen Schnittstelle für eine unkomplizierte Bedienung sind diese Waagen perfekt für Ihren Arbeitsplatz geeignet.
938.00 CHF - 1700.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | GLP mit optionaler Druckerkonformität |
---|---|
Anschlusstyp | RS232 |
Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
Enthält | AC-Adapter |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Kalibrierung | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Kalibrierung | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15947500
|
Fisherbrand™
30488139 |
220 g | FPRS223 | Intern | 317 x 201 x 303 mm |
1140.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15937500
|
Fisherbrand™
30488138 |
220 g | FPRS223/E | Extern | 317 x 201 x 303 mm |
1700.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15967500
|
Fisherbrand™
30488141 |
420 g | FPRS423 | Intern | 317 x 201 x 303 mm |
938.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15957500
|
Fisherbrand™
30488140 |
420 g | FPRS423/E | Extern | 317 x 201 x 303 mm |
1140.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15987500
|
Fisherbrand™
30488143 |
820 g | FPRS822 | Intern | 317 x 201 x 93 mm |
964.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15907510
|
Fisherbrand™
30488145 |
2200 g | FPRS2202 | Intern | 317 x 201 x 93 mm |
1190.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15997500
|
Fisherbrand™
30488144 |
2200 g | FPRS2202/E | Extern | 317 x 201 x 93 mm |
1155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15937510
|
Fisherbrand™
30488149 |
4200 g | FPRS4201/E | Extern | 317 x 201 x 93 mm |
1270.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15917510
|
Fisherbrand™
30488146 |
4200 g | FPRS4202/E | Extern | 317 x 201 x 93 mm |
1185.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Standard-RS232-Schnittstelle für einfache Datenübertragung
- Plattform aus Edelstahl
- Zwei verstellbare Füße,mit denen der Benutzer die Waage nivellieren kann
- Nivellierungsanzeige auf der Vorderseite – während des Ausrichtungsprozesses ist es nicht erforderlich, auf die Rückseite der Waage zu blicken
- Intelligente Konzeption und widerstandsfähige Konstruktion - nimmt auf dem Labortisch aufgrund ihrer kleinen Stellfläche wenig Platz ein, dennoch bietet sie eine große Wiegefläche
- Entwickelt für einen unkomplizierten Betrieb mit einfach zu bedienender Anzeige und Schnittstelle
- Sicherheitsschlaufe für die Kalibrierung auf der Rückseite der Waage
- Die Wiegemodi umfassen Wägen, Teilezählung und prozentuales Wägen
- Mit Wechselstromadapter
- Zertifizierungen: FCC, CE
- Zwei Jahre Garantie
Spezifikation
GLP mit optionaler Druckerkonformität | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
2 Jahre | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |
RS232 | |
AC-Adapter | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen | |
0,5 A |