Learn More
Fisherbrand™ Präzisionswaagen
Ausgestattet mit einem RS232-Anschluss für eine einfache Kommunikation, einem hintergrundbeleuchteten Display und einer einfachen Schnittstelle für eine unkomplizierte Bedienung sind diese Waagen perfekt für Ihren Arbeitsplatz geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 30488149
592.86 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Standard-RS232-Schnittstelle für einfache Datenübertragung
- Plattform aus Edelstahl
- Zwei verstellbare Füße,mit denen der Benutzer die Waage nivellieren kann
- Nivellierungsanzeige auf der Vorderseite – während des Ausrichtungsprozesses ist es nicht erforderlich, auf die Rückseite der Waage zu blicken
- Intelligente Konzeption und widerstandsfähige Konstruktion - nimmt auf dem Labortisch aufgrund ihrer kleinen Stellfläche wenig Platz ein, dennoch bietet sie eine große Wiegefläche
- Großes, helles Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht ein einfaches Ablesen der Ergebnisse
- Vier mechanische Tasten ermöglichen eine einfache Bedienung der Anwendungsmodi
- Die Wiegemodi umfassen Wägen, Teilezählung und prozentuales Wägen
- Mit Wechselstromadapter
- Zertifizierungen: FCC, CE
- Zwei Jahre Garantie
Spezifikation
Extern | |
RS232 | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
AC-Adapter | |
200 g | |
0,1 g | |
Präzisionswaage | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen | |
180 mm | |
0,5 A |
GLP mit optionaler Druckerkonformität | |
4200 g | |
0,1 g | |
0,2 g | |
FPRS4201/E | |
1 s | |
2 Jahre | |
317 x 201 x 93 mm | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
17Minuten
33Sekunden
19 -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31