Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense™ vorkalibrierte kompakte Klammermessgeräte
Die Digi-Sense™ Klammermessgeräte verfügen für Tests an schwer erreichbaren Orten über ein kompaktes Design
62.38 CHF - 111.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Electrical Equipment |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 7,75 in. |
Länge (metrisch) | 19,7 cm |
Spannung | 600 V |
Stromstärke | 0 bis 400 A |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Hertz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Hertz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15810056
|
Digi-Sense™
20250-56 |
AC/DC-Strom; Echteffektivwert | 10 bis 100000 Hz |
111.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15800056
|
Digi-Sense™
20250-55 |
Nur AC-Strom | 10 bis 10000 Hz | N/A | ||||||
Beschreibung
- Verlässliche Messungen
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Erhöhte Haltbarkeit durch doppelt geformtes Kunststoffgehäuse
- Sofortige Sichtbarkeit mit LCD-Warnung beim Messen von kontaktloser Wechselspannung
- Zugang zu schwierigen Prüfbereichen mit der kleinen Zangenöffnung
- Verbesserte Messfreundlichkeit durch Datenhaltefunktion auf dem großen Display mit Hintergrundbeleuchtung
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Electrical Equipment | |
19,7 cm | |
0 bis 400 A | |
Blau/Grau | |
Gebäudeinstandhaltung und -dienstleistungen. | |
4 cm | |
Je 1 | |
−20 °C bis +760 °C | |
7 cm |
7,75 in. | |
600 V | |
Kat. III 1000 V | |
19,7 x 7 x 4 cm | |
1.5625 Zoll | |
Testleitungen, Temperaturfühler, Tragetasche, 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht von InnoCal. | |
−4 °F bis 1.400 °F | |
2,75 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Digi-Sense™ vorkalibrierte kompakte Klammermessgeräte