Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense™ vorkalibrierte kompakte Klammermessgeräte
Die Digi-Sense™ Klammermessgeräte verfügen für Tests an schwer erreichbaren Orten über ein kompaktes Design
Marke: Digi-Sense™ 20250-56
102.60 CHF gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Testleitungen, Temperaturfühler, Tragetasche, 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht von InnoCal.
Beschreibung
- Verlässliche Messungen
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Erhöhte Haltbarkeit durch doppelt geformtes Kunststoffgehäuse
- Sofortige Sichtbarkeit mit LCD-Warnung beim Messen von kontaktloser Wechselspannung
- Zugang zu schwierigen Prüfbereichen mit der kleinen Zangenöffnung
- Verbesserte Messfreundlichkeit durch Datenhaltefunktion auf dem großen Display mit Hintergrundbeleuchtung
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
AC/DC-Strom; Echteffektivwert | |
19,7 cm | |
Gleichstromspannung: ±1.5 % + 2 Ziffern; AC-Strom: ±2.8 % + 5 Ziffern; Wechselstromspannung: ±2.0 % + 5 Ziffern; Wechselstrom: ±2.8% +5 Ziffern; Kapazität: ±5.0 % + 10 Ziffern; Frequenz: ±1.5 % + 2 Ziffern; Widerstandsfähigkeit: ±3.5 % + 5 Ziffern | |
Kat. III 1000 V | |
19,7 x 7 x 4 cm | |
1.5625 Zoll | |
10 bis 100000 Hz | |
Je 1 | |
−20 °C bis +760 °C | |
7 cm |
7,75 in. | |
600 V | |
0 bis 400 A | |
Blau/Grau | |
Gebäudeinstandhaltung und -dienstleistungen. | |
4 cm | |
Testleitungen, Temperaturfühler, Tragetasche, 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht von InnoCal. | |
−4 °F bis 1.400 °F | |
2,75 in. |