Learn More
Praseodym-Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 0.991, Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. 0.22 g/mm, Gußstab, Durchmesser ist ungefähr
160.00 CHF - 758.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-10-0 |
---|---|
Summenformel | Pr |
Molekulargewicht (g/mol) | 140.91 |
MDL-Nummer | MFCD00011174 |
InChI-Schlüssel | PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg |
PubChem CID | 23942 |
ChEBI | CHEBI:49828 |
IUPAC-Name | Praseodym |
SMILES | [Pr] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11333838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040295.HF |
10 mm |
160.00 CHF
10 Millimeter |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11363838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040295.DH |
25 mm |
263.00 CHF
25 Millimeter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11353838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040295.DJ |
50 mm |
454.00 CHF
50 Millimeter |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11343838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040295.DM |
100 mm |
758.00 CHF
100 Millimeter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-10-0 | |
140.91 | |
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N | |
23942 | |
Praseodym |
Pr | |
MFCD00011174 | |
unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg | |
CHEBI:49828 | |
[Pr] |
Spezifikation
Praseodymium | |
Silber | |
99.10% | |
MFCD00011174 | |
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N | |
Praseodym | |
23942 | |
Geruchsneutral |
7440-10-0 | |
Stab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser | |
Pr | |
unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg | |
[Pr] | |
140.91 | |
CHEBI:49828 | |
Silver colored rod |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-120-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen