Learn More
Praseodym-Barren, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140.91 g/mol
124.00 CHF - 405.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-10-0 |
---|---|
Summenformel | Pr |
Molekulargewicht (g/mol) | 140.91 |
MDL-Nummer | MFCD00011174 |
InChI-Schlüssel | PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg |
PubChem CID | 23942 |
ChEBI | CHEBI:49828 |
IUPAC-Name | Praseodym |
SMILES | [Pr] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11336507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000267.09 |
10 g |
124.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11346507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000267.18 |
50 g |
405.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-10-0 | |
140.91 | |
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N | |
23942 | |
Praseodym |
Pr | |
MFCD00011174 | |
unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg | |
CHEBI:49828 | |
[Pr] |
Spezifikation
Praseodymium | |
ingot | |
Gray to silver ingot | |
Pr | |
unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg | |
[Pr] | |
140.91 | |
CHEBI:49828 | |
Air and moisture sensitive |
Grau bis silberfarben | |
7440-10-0 | |
99.9% | |
MFCD00011174 | |
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N | |
Praseodym | |
23942 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
P210-P223-P231+P232-P240-P241-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H260-H500
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-120-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
- Praseodymium ingot
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.