Learn More
Praseodym-Barren, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336507
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Praseodym-Barren, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336507
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11336507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000267.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-10-0
Summenformel Pr
Molekulargewicht (g/mol) 140.91
MDL-Nummer MFCD00011174
InChI-Schlüssel PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC-Name Praseodym
SMILES [Pr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis ingot
Aussehen Gray to silver ingot
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU15K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog Number000267.09,000267.18
ChargennummerU16J025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number000267.09,000267.18
ChargennummerR12I026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog Number000267.09,000267.18
ChargennummerD17Y006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000267.09,000267.18
ChargennummerI09M31 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000267.09,000267.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Praseodymium ingot
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Praseodym-Barren, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >