Learn More
Praseodym(III)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12036-32-7 | O3Pr2 | 329.812 g/mol
138.00 CHF - 497.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12036-32-7 |
---|---|
Summenformel | O3Pr2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 329.812 |
MDL-Nummer | MFCD00011178 |
InChI-Schlüssel | MMKQUGHLEMYQSG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dipraseodymium trioxide, praseodymium iii oxide, praseodymium oxide pr2o3, praseodynium oxide, dipraseodymium 3+ ion trioxidandiide, praseodymium iii oxide trace metals basis 10g |
PubChem CID | 165911 |
IUPAC-Name | Sauerstoff(2-); Praseodym(3+) |
SMILES | [O-2].[O-2].[O-2].[Pr+3].[Pr+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11343817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035663.09 |
10 g |
138.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11333817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035663.18 |
50 g |
497.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Praseodymium(III) oxide is used as a pigment in glass, optic and ceramic industries. Praseodymium-doped glass called didymium glass is used in welding goggles, since it blocks infra-red radiation. Further, it is used as a dielectric in combination with silicon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12036-32-7 | |
329.812 | |
MMKQUGHLEMYQSG-UHFFFAOYSA-N | |
165911 | |
[O-2].[O-2].[O-2].[Pr+3].[Pr+3] |
O3Pr2 | |
MFCD00011178 | |
dipraseodymium trioxide, praseodymium iii oxide, praseodymium oxide pr2o3, praseodynium oxide, dipraseodymium 3+ ion trioxidandiide, praseodymium iii oxide trace metals basis 10g | |
Sauerstoff(2-); Praseodym(3+) |
Spezifikation
Praseodymium(III) oxide | |
12036-32-7 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011178 | |
dipraseodymium trioxide, praseodymium iii oxide, praseodymium oxide pr2o3, praseodynium oxide, dipraseodymium 3+ ion trioxidandiide, praseodymium iii oxide trace metals basis 10g | |
MMKQUGHLEMYQSG-UHFFFAOYSA-N | |
Sauerstoff(2-); Praseodym(3+) | |
165911 | |
99.9% | |
7.07 g/mL |
2300°C | |
Gesinterter Klumpen | |
O3Pr2 | |
14,7712 | |
Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids. | |
[O-2].[O-2].[O-2].[Pr+3].[Pr+3] | |
329.812 | |
329.83 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H319-H335
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 234-857-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen