Learn More
Praseodym(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15878-77-0 | H12N3O15Pr | 435.01 g/mol
38.75 CHF - 1125.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 15878-77-0
Summenformel H12N3O15Pr
Molekulargewicht (g/mol) 435.01
MDL-Nummer MFCD00011175
InChI-Schlüssel LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym praseodymium iii nitrate hexahydrate, praseodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, praseodymium nitrate hexahydrate, nitric acid, praseodymium 3+ salt, hexahydrate, praseodymium 3+ hexahydrate trinitrate, ksc529q4r, praseodymium trinitrate hexahydrate, praseodymium nitrate hydrate 1:3:6, praseodymium nitrate,, praseodymium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 204170
SMILES O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11317647
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012909.09
10 g
38.75 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11397637
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012909.18
50 g
109.00 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11307647
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012909.30
250 g
397.00 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11387637
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012909.A1
1 kg
1125.00 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Praseodymium(III) nitrate hydrate is used in fluorescent display tubes and phosphors. It is also used in the ultrasonic synthesis of phase-pure praseodymium molybdate. It plays a major role in the solvothermal process for formation of doped lanthanide oxysulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Praseodym(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals