Learn More
Praseodym(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Praseodymium(III) nitrate hydrate is used in fluorescent display tubes and phosphors. It is also used in the ultrasonic synthesis of phase-pure praseodymium molybdate. It plays a major role in the solvothermal process for formation of doped lanthanide oxysulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Praseodymium(III) nitrate hydrate |
Namenshinweis | Rare Earth Oxides Content |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,anhydrous amine,alcohol,ether,polar solvents and acetonitrile. |
IUPAC-Name | Praseodym(3+); Trinitrat; Hexahydrat |
Formelmasse | 326.92 (Anhydrous) |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X08K039 | Analysenzertifikat | 21/01/2025 | 012909.30,012909.A1,012909.18,012909.09 |
P22K022 | Analysenzertifikat | 31/03/2024 | 012909.30,012909.A1,012909.18,012909.09 |
H19W039 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012909.30,012909.A1,012909.18,012909.09 |
61300461 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012909.30,012909.A1,012909.18,012909.09 |
K29S039 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012909.30,012909.A1,012909.18,012909.09 |