Learn More
Praseodym(III, IV)-oxid, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
325.00 CHF - 1155.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12037-29-5 |
---|---|
Summenformel | O11Pr6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 1021.44 |
MDL-Nummer | MFCD00011178 |
InChI-Schlüssel | HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11386288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011235.14 |
25 g |
325.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11396288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011235.22 |
100 g |
1155.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Praseodymium(III, IV) oxide is used in pigment in glass, optic and ceramic industries. Praseodymium-doped glass, called didymium glass is used in welding, blacksmithing, and glass-blowing goggles due to its blocking property of infrared radiation. It is employed in the solid state synthesis of praseodymium molybdenum oxide, which is used as a semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12037-29-5 | |
1021.44 | |
HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3] |
O11Pr6 | |
MFCD00011178 | |
hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide |
Spezifikation
Praseodymium(III, IV) oxide | |
12037-29-5 | |
Pulver | |
O11Pr6 | |
Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids. | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3] | |
1021.44 | |
Black powder |
2500°C | |
Schwarz | |
99.99% (REO) | |
MFCD00011178 | |
HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N | |
hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide | |
1021.43 |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-857-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen