Learn More
Praseodym(III, IV)-oxid, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Artikelnummer.: 11396288
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Praseodym(III, IV)-oxid, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11396288
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11396288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011235.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Praseodymium(III, IV) oxide is used in pigment in glass, optic and ceramic industries. Praseodymium-doped glass, called didymium glass is used in welding, blacksmithing, and glass-blowing goggles due to its blocking property of infrared radiation. It is employed in the solid state synthesis of praseodymium molybdenum oxide, which is used as a semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12037-29-5
Summenformel O11Pr6
Molekulargewicht (g/mol) 1021.44
MDL-Nummer MFCD00011178
InChI-Schlüssel HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III, IV) oxide
Schmelzpunkt 2500°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
Formelmasse 1021.43
Aussehen Black powder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT29I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2022 Catalog Number011235.22,011235.14
ChargennummerM14I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011235.22,011235.14
ChargennummerA16Y024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011235.22,011235.14
Chargennummer23308 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011235.22,011235.14
ChargennummerW27H012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011235.22,011235.14
Name des Produkts
Praseodym(III, IV)-oxid, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >