Learn More
Praseodym(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9895 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386298
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Praseodym(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9895 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386298
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11386298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011241.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13709-46-1 | F3Pr | 197.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-46-1
Summenformel F3Pr
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00016287
InChI-Schlüssel BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Praseodym(3+)-Trifluorid
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1395°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel PrF3
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 197.9
Reinheit (%) 99.9895%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.2 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU29K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number011241.18,011241.09
ChargennummerT08H067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011241.18,011241.09
ChargennummerP3169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number011241.18,011241.09
ChargennummerD29X018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number011241.18,011241.09
ChargennummerC12Y023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number011241.18,011241.09
Name des Produkts
Praseodym(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9895 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >