Learn More
Praseodym(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10361-79-2
164.00 CHF - 496.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10361-79-2 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00011176 |
Synonym | acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11338168
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039386.06 |
5 g |
164.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11348168
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039386.14 |
25 g |
496.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Praseodymium(III) chloride is used in producing metal praseodymium and praseodymium compounds,glass,ceramic and coloring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
10361-79-2 | |
MFCD00011176 | |
acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g |
Spezifikation
1700°C | |
786°C | |
10361-79-2 | |
(REO) | |
14,7712 | |
Soluble in water. (1039g/L) at 13 C. | |
99.99% | |
Ampulle | |
4.02 g/mL |
Praseodymium(III) chloride | |
Ultra dry | |
Pulver | |
MFCD00011176 | |
acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g | |
247.27 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-794-4
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen