Learn More
Praseodym(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338168
Verfügbar ab: 01-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Praseodym(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338168
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11338168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039386.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10361-79-2
Praseodymium(III) chloride is used in producing metal praseodymium and praseodymium compounds,glass,ceramic and coloring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-79-2
MDL-Nummer MFCD00011176
Synonym acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Spezifikation
Siedepunkt 1700°C
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) chloride
Schmelzpunkt 786°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,7712
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (1039g/L) at 13 C.
Formelmasse 247.27
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.02 g/mL
Name des Produkts
Praseodym(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >