Learn More
Praseodym(III)-Acetathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11372568
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Praseodym(III)-Acetathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372568
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11372568
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014611.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Praseodymium Acetate is used to make color glasses and enamels; when mixed with certain other materials, Praseodymium produces an intense clean yellow color in glass. The other main application is used to manufacturing pigment and ink color.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 334869-74-8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) acetate hydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Summenformel C6H9O6Pr
MDL-Nummer MFCD00150121
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
InChI-Schlüssel KPXRPRLCONABEG-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Pr+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-Name praseodymium(3+) triacetate
Molekulargewicht (g/mol) 318.04
Formelmasse 318.03 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ11J045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number014611.22,014611.14
ChargennummerZ11J046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number014611.22,014611.14
ChargennummerH21T057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014611.22,014611.14
ChargennummerY01F019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014611.22,014611.14
ChargennummerL21Y071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014611.22,014611.14
Name des Produkts
Praseodym(III)-Acetathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >