Learn More
Praseodym(III)-Acetathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Praseodymium Acetate is used to make color glasses and enamels; when mixed with certain other materials, Praseodymium produces an intense clean yellow color in glass. The other main application is used to manufacturing pigment and ink color.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Praseodymium(III) acetate hydrate |
Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Summenformel | C14H9ClF3NO |
MDL-Nummer | MFCD02219578 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids. |
InChI-Schlüssel | CBVKYRGTGNCYLK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=CC=C1Cl |
IUPAC-Name | N-(2-Chlorophenyl)-2-(Trifluormethyl)Benzamid |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z11J045 | Analysenzertifikat | 05/01/2024 | 014611.22,014611.14 |
Z11J046 | Analysenzertifikat | 05/01/2024 | 014611.22,014611.14 |
R12J020 | Analysenzertifikat | 22/05/2023 | 014611.14 |
P13J011 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 014611.14 |
H21T057 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 014611.22,014611.14 |