Learn More
Grant Instruments™ PQ-Dokumentation
Bietet dem Anwender eine bessere Vergleichbarkeit und Verifizierung seiner Geräte. Die Grant Instruments™ PQ-Dokumentation vereinfacht Installations- und Wartungsverfahren, reduziert häufige Benutzerfehler und erstellt eine klare Aufzeichnung der Leistung eines Geräts während seiner gesamten Lebensdauer.
Marke:  Grant Instruments™ PQ BTD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15251206
  • 135.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Leistungsqualifizierung (PQ): Das Gerät erfüllt weiterhin seine Spezifikationen
  • Jedes Dokumentationsset ist spezifisch für einzelne Geräte mit Seriennummern und wird in einem einfach anzuwendenden ringgebundenen Format bereitgestellt.
  • Die PQ-Dokumentation kann jederzeit bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alle BTD-Modelle
PQ-Dokumentation
Name des Produkts
Grant Instruments™ PQ-Dokumentation > Kann verwendet werden mit: Alle BTD-Modelle