Learn More
RETSCH PP 40 Pelletpressen
38060.00 CHF
Spezifikation
Typ | Pelletpresse |
---|---|
Spannung | 220/230 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Material | Polypropylen |
Gewicht (metrisch) | 345 kg |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10714614
|
RETSCH
20.750.0003 |
40/35 mm Durchmesser Stahlringe | N/A | ||||||
10110933
|
RETSCH
20.750.0002 |
Stahlringe mit 40/32 mm Durchmesser | N/A | ||||||
10100933
|
RETSCH
20.750.0005 |
Aluminiumbecher mit 40 mm Durchmesser | N/A | ||||||
10724614
|
RETSCH
20.750.0004 |
51,5/35 mm Durchmesser Stahlringe | N/A | ||||||
Beschreibung
Die Tablettenpresse PP 40 wird zur Herstellung stabiler Presslinge für die nachfolgende Spektralanalytik eingesetzt. Sie verfügt über eine individuelle Presskraftregulierung bis 40 t. Die Tabletten werden in Stahlringe mit Aussendurchmessern von 40 bzw. 51,5mm gepresst. Ausserdem besteht die Möglichkeit, Aluminiumschalen einzusetzen.Individuelle Presskraftregulierung von 10 400 kN
Einfache und sichere Bedienung
Ein-Knopf-Bedienung mit Grafikdisplay
32 Bearbeitungsprogramme
Presswerkzeuge für unterschiedliche Durchmesser, Aluminiumbecher
Gegenplatte aus Wolframcarbid
Typ: Tablettenpresse PP 40 für Stahlringe φ 51,5/35mm, inkl. 5 Stahlringe
Spezifikation
Pelletpresse | |
50/60 Hz | |
345 kg |
220/230 V | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH PP 40 Pelletpressen