Learn More
RETSCH PP 40 Pelletpressen
Marke:  RETSCH 20.750.0004
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10724614
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Tablettenpresse PP 40 wird zur Herstellung stabiler Presslinge für die nachfolgende Spektralanalytik eingesetzt. Sie verfügt über eine individuelle Presskraftregulierung bis 40 t. Die Tabletten werden in Stahlringe mit Aussendurchmessern von 40 bzw. 51,5mm gepresst. Ausserdem besteht die Möglichkeit, Aluminiumschalen einzusetzen.
Individuelle Presskraftregulierung von 10 – 400 kN
Einfache und sichere Bedienung
Ein-Knopf-Bedienung mit Grafikdisplay
32 Bearbeitungsprogramme
Presswerkzeuge für unterschiedliche Durchmesser, Aluminiumbecher
Gegenplatte aus Wolframcarbid
Typ: Tablettenpresse PP 40 für Stahlringe φ 51,5/35mm, inkl. 5 Stahlringe
Spezifikation
Spezifikation
Pelletpresse
50/60 Hz
5 Stahlringe
345 kg
220/230 V
51,5/35 mm Durchmesser Stahlringe