Learn More
Applied Biosystems™ PowerTrack™ SYBR Green Mastermix
Reduzieren Sie Pipettierfehler mit einem qPCR Master Mix, der Ihre Arbeit rückverfolgbar macht
115.00 CHF - 4930.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | • PowerTrack SYBR Green Mastermix • 40x Gelber Probenpuffer Bei -20 ±5 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Nachweisverfahren | SYBR |
Format | Tube |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16505231
|
Applied Biosystems™
A46012 |
1 mL |
115.00 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16525231
|
Applied Biosystems™
A46109 |
5 mL |
604.00 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16535231
|
Applied Biosystems™
A46110 |
2 x 5 ml |
1130.00 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16545231
|
Applied Biosystems™
A46111 |
5 x 5 ml |
2630.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16555231
|
Applied Biosystems™
A46112 |
10 x 5 ml |
4915.00 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16565231
|
Applied Biosystems™
A46113 |
50 mL |
4930.00 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
PowerTrack SYBR Green Master Mix is a pre-formulated, optimized, universal 2X master mix for real-time PCR workflows with built-in visual dye–based indicators for accurate reaction set up. Coupled with user-supplied primer sets and template, PowerTrack SYBR Green Master Mix is designed to amplifiy targets for accurate gene expression analysis.
- Das Farbsystem mit zwei Tracking-Farbstoffen zeigt an, wo bereits pipettiert wurde
- Kompatibel mit Invitrogen Superscript IV Vilo Master Mix für schnelle, reproduzierbare Ergebnisse
- Das robuste Konzept hilft eine hohe Spezifität bei geringerem Aufwand zu erzielen
- Formuliert mit UNG/dUTP und ROX für einen optimierten Arbeitsablauf
Spezifikation
• PowerTrack SYBR Green Mastermix • 40x Gelber Probenpuffer Bei -20 ±5 °C im Dunkeln lagern. |
|
Tube | |
Taq DNA-Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, Bio-Rad CFX Connect™, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX96 Touch™, BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, ViiA™ 7 System, StepOne™ System, MJ Chromo4, MJ Opticon, StepOnePlus™ System, Roche LightCycler 480, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000 | |
Applied Biosystems™ | |
Trockeneis | |
2X |
SYBR | |
qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
ROX (vorgemischt) | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Genexpression, Virusnachweis | |
DNA |