Learn More
Applied Biosystems™ PowerTrack™ SYBR Green Mastermix
Reduzieren Sie Pipettierfehler mit einem qPCR Master Mix, der Ihre Arbeit rückverfolgbar macht
Marke: Applied Biosystems™ A46111
2173.15 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21881" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
In Kombination mit vom Anwender bereitgestellten Primer-Sets und Templates ist der PowerTrack SYBR Green Mastermix zur Amplifikation von Zielen für die genaue Genexpressionsanalyse konzipiert.
PowerTrack SYBR Green Mastermix bietet folgende Merkmale:
• Integrierte visuelle Indikatoren unterstützen die Reaktionseinrichtung
• Breiter Primer-Tm und Konzentrationskompatibilität ermöglichen Flexibilität bei der qPCR-Reaktionseinstellung mit minimaler Optimierung
• Spezifische und enge Reproduzierbarkeit in C’ts über einen breiten dynamischen Bereich
• Mit UNG/dUTP formuliert, um Kontamination von Carryover-PCR-Produkten zu verhindern
Integrierte visuelle Indikatoren
PowerTrack SYBR Green Mastermix enthält einen inerten blauen Farbstoff, der die Echtzeit-PCR nicht beeinträchtigt, aber eine bessere Sichtbarkeit im Röhrchen oder im Well gewährleistet. Ein separater Probenpuffer mit einem inerten gelben Farbstoff ist im Lieferumfang enthalten. Die optionale Verwendung dieses gelben Probenpuffers führt zu einem Reaktionsgemisch, das sich nach Zugabe der Probe von blau zu grün ändert, wodurch Pipettierfehler vermieden werden. Der gelbe Probenpuffer unterstützt die Reaktionseinstellung, ist jedoch nicht erforderlich, um mit PowerTrack SYBR Green Mastermix bessere Ergebnisse zu erzielen.
Formuliert für maximale Spezifität und Reproduzierbarkeit
PowerTrack SYBR Green Mastermix enthält Taq DNA-Polymerase, die durch einen antikörpervermittelten Hot-Start-Mechanismus streng kontrolliert wird, um unerwünschte frühe Aktivität der Polymerase bei niedrigen Temperaturen zu verhindern, die zu einer unspezifischen Amplifikation führen kann. PowerTrack SYBR Green Mastermix wurde für außergewöhnliche Leistung in Ihren anspruchsvollsten Echtzeit-PCR-Anwendungen entwickelt.
Breite Gerätekompatibilität
PowerTrack SYBR Green Mastermix kann im Standard- oder Fast-Cycling-Modus verwendet werden und ist mit allen Applied Biosystems Echtzeit-PCR-Geräten kompatibel. Er ist auch mit den Systemen Bio-Rad CFX96™, CFX384™ und iQ™5, Roche LightCycler™ 480 und Agilent Mx3005P™ kompatibel. Für optimale Ergebnisse sollten Primer-Konzentrationen im Bereich von 300–800 nM liegen.
UNG zur Kontrolle der Verschleppungskontamination
Kontaminierung in Labors, die routinemäßig PCR ausführen, ist für viele Forscher ein großes Problem und die Quelle der meisten falsch positiven Ergebnisse. Die Aufnahme von UNG und dUTP in PowerTrack SYBR Green Mastermix führt zum Abbau von zuvor amplifizierten PCR-Produkten und trägt dazu bei, eine Kontamination der nachfolgenden qPCR-Reaktionen zu verhindern.
Spezifikation
• PowerTrack SYBR Green Mastermix • 40x Gelber Probenpuffer Bei -20 ±5 °C im Dunkeln lagern. |
|
Tube | |
Taq DNA-Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12K Flex, Bio-Rad CFX Connect™, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX96 Touch™, BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, ViiA™ 7 System, StepOne™ System, MJ Chromo4, MJ Opticon, StepOnePlus™ System, Roche LightCycler 480, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000 | |
Applied Biosystems™ | |
5 x 5 ml | |
2500 Reaktionen | |
2X | |
DNA |
SYBR | |
qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
ROX (vorgemischt) | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Trockeneis | |
Genexpression, Virusnachweis | |
2500 Reaktionen | |
5 x 5 ml |