Learn More
Invitrogen™ Power Blotter 1-Step™ Transfer Buffer (5X)
Optimierter Transferpuffer für den schnellen halbtrockenen Transfer von Proteinen auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Invitrogen Power Blotter
135.00 CHF - 381.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie 1-Step™
Typ Transferpuffer
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15806172
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PB7100
250 mL
135.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15816172
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PB7300
1 L
381.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Invitrogen Power-Blotter 1-Step™ Transferpuffer ist für den schnellen, halbtrockenen Proteintransfer von Polyacrylamidgelen (SDS-PAGE) zu Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Invitrogen Power-Blotter-System konzipiert. Der Transfer ist kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Chemilumineszenz oder Fluoreszenz.  Ermöglicht einen effektiven Proteintransfer zwischen Gel und Membran innerhalb von 5 bis 12 Minuten mit einer ähnlichen Effizienz wie bei herkömmlichen Western-Blot-Verfahren.
Durch die Erhöhung der Spannung kann im Vergleich zu herkömmlichen Methoden eine hervorragende Transfereffizienz in wesentlich kürzerer Zeit erreicht werden. Die Stromstärke wird auf der Grundlage der Oberfläche des/der Transferstapel(s) konstant gehalten (∼22 – 23 mA/cm2) und die Spannung wird auf 25 V begrenzt. Kompatibel mit anderen Anwendungen für halbtrockene Proteintransfers, wenn diese mit einem geeigneten Hochspannungsnetzteil verbunden werden.  
  • Schnell—die ionenstarke Formulierung ermöglicht 5- bis 12-minütige Proteintransfers bei Verwendung mit kompatiblen schnellen halbtrockenen Blotting-Systemen
  • Optimiert—entwickelt für nahtlose und zuverlässige Leistungsfähigkeit mit dem Power Blotter System
  • Kompatibel—funktioniert auch bei anderen halbtrockenen Transferanwendungen, die mit einem geeigneten Hochspannungsnetzteil ausgestattet sind
  • Kostengünstig—benötigt keine speziellen oder teuren Verbrauchsmaterialien wie andere schnelle halbtrockene Transfereinheiten
Spezifikation
Spezifikation
1-Step™
Transferpuffer
Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Power Blotter 1-Step™ Transfer Buffer (5X)