Learn More
Invitrogen™ Power Blotter 1-Step™ Transfer Buffer (5X)
Optimierter Transferpuffer für den schnellen halbtrockenen Transfer von Proteinen auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Invitrogen Power Blotter
Marke: Invitrogen™ PB7100
Beschreibung
Der Invitrogen Power-Blotter 1-Step™ Transferpuffer ist für den schnellen, halbtrockenen Proteintransfer von Polyacrylamidgelen (SDS-PAGE) zu Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Invitrogen Power-Blotter-System konzipiert. Der Transfer ist kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Chemilumineszenz oder Fluoreszenz. Ermöglicht einen effektiven Proteintransfer zwischen Gel und Membran innerhalb von 5 bis 12 Minuten mit einer ähnlichen Effizienz wie bei herkömmlichen Western-Blot-Verfahren.
Durch die Erhöhung der Spannung kann im Vergleich zu herkömmlichen Methoden eine hervorragende Transfereffizienz in wesentlich kürzerer Zeit erreicht werden. Die Stromstärke wird auf der Grundlage der Oberfläche des/der Transferstapel(s) konstant gehalten (∼22-23 mA/cm2) und die Spannung wird auf 25 V begrenzt. Kompatibel mit anderen Anwendungen für halbtrockene Proteintransfers, wenn diese mit einem geeigneten Hochspannungsnetzteil verbunden werden.
- Schnell—die ionenstarke Formulierung ermöglicht 5- bis 12-minütige Proteintransfers bei Verwendung mit kompatiblen schnellen halbtrockenen Blotting-Systemen
- Optimiert—entwickelt für nahtlose und zuverlässige Leistungsfähigkeit mit dem Power Blotter System
- Kompatibel—funktioniert auch bei anderen halbtrockenen Transferanwendungen, die mit einem geeigneten Hochspannungsnetzteil ausgestattet sind
- Kostengünstig—benötigt keine speziellen oder teuren Verbrauchsmaterialien wie andere schnelle halbtrockene Transfereinheiten
Spezifikation
Western Blot | |
Semi-Dry | |
Transferpuffer | |
Raumtemperatur |
Nitrozellulose, PVDF | |
1-Step™ | |
250 mL |