Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 25 mm
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit 25 mm Durchmesser geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.
387.00 CHF - 444.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Pulverprobenehmer |
---|---|
Material | Edelstahl (316) |
Griffmaterial | Edelstahl (316) |
Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15809201
|
Sampling Systems™
1030C-600 |
600 mm |
387.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15889191
|
Sampling Systems™
1030C-1000 |
1000 mm |
413.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15899191
|
Sampling Systems™
1030C-1500 |
1.500 mm |
444.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus hochwertigem316L-Edelstahl
- Breites Spektrum von Probengrößen
- Breites Spektrum von Probenlängen
- Anwenderfreundlich
- Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Pulverprobenehmer | |
Edelstahl (316) | |
Edelstahl (316) | |
25 mm |