Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 25 mm
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit 25 mm Durchmesser geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.
Marke:  Sampling Systems™ 1030C-1000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889191
  • 413.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Breites Spektrum von Probengrößen
  • Breites Spektrum von Probenlängen
  • Anwenderfreundlich
  • Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Spezifikation
Pulverprobenehmer
Edelstahl (316)
1000 mm
Edelstahl (316)
25 mm