missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 25 mm
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit 25 mm Durchmesser geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.
Marke: Sampling Systems™ 1030C-1500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus hochwertigem316L-Edelstahl
- Breites Spektrum von Probengrößen
- Breites Spektrum von Probenlängen
- Anwenderfreundlich
- Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Pulverprobenehmer | |
Edelstahl (316) | |
1.500 mm |
Edelstahl (316) | |
25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur