Learn More
Fisherbrand™ Pour-Boat antistatische Wägeschalen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ Pour-Boat antistatische Wägeschalen sind Schiffchen aus Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
Marke: Fisherbrand™ HS120225F
28.42 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das Design des Ausgießers erlaubt eine einfache Abgabe der Proben, ohne die Schale zu biegen.
- Die Schalen mit flachem Boden bestehen aus 12 Thou dickem Polystyrol für bessere Festigkeit, Stabilität und Handhabung.
- Ideal für Festproduktwägungen.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich von -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F).
- 1 Farbe, 3 Größen
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- FDA-konform/lebensmitteltauglich.
- Antistatisch
- 500er-Packung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Boot | |
Antistatisches Waageschälchen | |
500 Pk. | |
-10°C to +70°C | |
58 x 43 x 13 mm | |
43 mm | |
58 mm | |
0,5 in. |
Flach | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer | |
14°F to 158°F | |
12 mil | |
2.3 in. | |
1.7 in. | |
13 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
30Stunden
2Minuten
6Sekunden
22 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
30Stunden
2Minuten
6Sekunden
22