Learn More
Kaliumthiocyanat-Lösung, Honeywell™ Artikelnummer.: 15604850
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumthiocyanat-Lösung, Honeywell™
Artikelnummer. 15604850 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 15604850
Marke: Honeywell-Fluka 351941L
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Volumetrisch, 0.1 M KSCN
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumthiocyanat-Lösung
CAS 333-20-0
Menge 1 l
Summenformel CKNS
Strukturformel KSCN
MDL-Nummer MFCD00011413
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3594799
Synonym Kaliumthiocyanat, Kaliumrhodanat, Kaliumrhodanid, Robanca, Kaliumsulfocyanat, Rhodanid, Rhozya, Kaliumthiocyanid, Thiocyansäure, Kaliumsalz, thiocyanic acid, potassium salt
InChI-Schlüssel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(#N)[S-].[K+]
IUPAC-Name Kalium;Thiocyanat
Molekulargewicht (g/mol) 97.176
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
Formelmasse 97.18 mol
Dichte 1 g/ml bei 25 °C
Name des Produkts
Kaliumthiocyanat-Lösung, Honeywell™ >