Learn More
Kaliumtetrachlorplatinat(II), 46 bis 47 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
158.00 CHF - 2470.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10025-99-7 |
---|---|
Summenformel | Cl4H4K2Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 419.11 |
MDL-Nummer | MFCD00011378 |
InChI-Schlüssel | JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate |
PubChem CID | 61440 |
SMILES | Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10594131
|
Thermo Scientific Acros
195360010 |
1 g | Glasflasche |
158.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10144260
|
Thermo Scientific Acros
195360050 |
5 g | Glasflasche |
629.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10348753
|
Thermo Scientific Acros
195360250 |
25 g | Glasflasche |
2470.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10025-99-7 | |
419.11 | |
JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N | |
61440 |
Cl4H4K2Pt | |
MFCD00011378 | |
potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] |
Spezifikation
Potassium tetrachloroplatinate(II) | |
10025-99-7 | |
Kristalle oder kristallines Pulver | |
K2PtCl4 | |
02,182; 04,215 | |
potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate | |
JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N | |
Dikalium; Tetrachlorplatin(2-) | |
61440 | |
46 to 47% Pt |
250.0°C | |
Rot bis braun | |
Cl4H4K2Pt | |
MFCD00011378 | |
15, 7801 | |
Solubility in water: 10g/L (20°C) | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] | |
419.11 | |
415.1 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-050-9
- Potassium tetrachloroplatinate(II)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium tetrachloroplatinate(II)