Learn More
Kaliumtetrachlorplatinat(II), 46 bis 47 % Pt, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10594131
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumtetrachlorplatinat(II), 46 bis 47 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10594131 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10594131
Marke: Thermo Scientific Acros 195360010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-99-7
Summenformel Cl4H4K2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 419.11
MDL-Nummer MFCD00011378
InChI-Schlüssel JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrachloroplatinate(II)
Schmelzpunkt 250.0°C
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 1 g
Strukturformel K2PtCl4
Fieser 02,182; 04,215
Merck Index 15, 7801
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C)
IUPAC-Name Dikalium; Tetrachlorplatin(2-)
Formelmasse 415.1
Reinheit (%) 46 to 47% Pt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0444170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number195360250,195360010,195360050
ChargennummerA0462518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog Number195360250,195360010,195360050
ChargennummerA0455297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number195360250,195360010,195360050
ChargennummerA0444170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2022 Catalog Number195360250,195360010,195360050
ChargennummerA0436480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number195360250,195360010,195360050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tetrachloroplatinate(II)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium tetrachloroplatinate(II)
Name des Produkts
Kaliumtetrachlorplatinat(II), 46 bis 47 % Pt, Thermo Scientific Chemicals >