Learn More
Kaliumtetrachloroaurat(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13682-61-6 | AuCl4K | 377.88 g/mol
190.00 CHF - 845.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13682-61-6
Summenformel AuCl4K
Molekulargewicht (g/mol) 377.88
MDL-Nummer MFCD00043088
InChI-Schlüssel JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloroaurate iii, potassium tetrachloroaurate, k aucl4, kaucl4 * 2h2o, potassium tetrachloridoaurate, potassium ion tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate iii, potassium gold iii chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11337898
ChEBI CHEBI:51564
IUPAC-Name Kalium;tetrachloraurat(1-)
SMILES Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl.[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10677831
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
316120010
1 g Glasflasche
190.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10628794
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
316120050
5 g Glasflasche
845.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Kaliumtetrachloroaurat(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals