Learn More
Kaliumtetrachloroaurat(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10677831
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumtetrachloroaurat(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10677831
Marke: Thermo Scientific Acros 316120010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13682-61-6 | AuCl4K | 377.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13682-61-6
Summenformel AuCl4K
Molekulargewicht (g/mol) 377.88
MDL-Nummer MFCD00043088
InChI-Schlüssel JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloroaurate iii, potassium tetrachloroaurate, k aucl4, kaucl4 * 2h2o, potassium tetrachloridoaurate, potassium ion tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate iii, potassium gold iii chloride
PubChem CID 11337898
ChEBI CHEBI:51564
IUPAC-Name Kalium;tetrachloraurat(1-)
SMILES Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrachloroaurate(III)
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Gelb bis orange
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Strukturformel KAuCl4
Merck Index 15, 7800
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 377.88
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog Number316120050,316120010
ChargennummerA0466107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number316120050,316120010
ChargennummerA0451636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number316120050,316120010
ChargennummerA0400555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number316120050,316120010
ChargennummerA0408506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number316120050,316120010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tetrachloroaurate(III)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Kaliumtetrachloroaurat(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >