Learn More
Kalium-tert.-butoxid, 98+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
49.95 CHF - 885.41 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 865-47-4 |
---|---|
Summenformel | C4H9KO |
Molekulargewicht (g/mol) | 112.21 |
InChI-Schlüssel | LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buokMehr anzeigen |
PubChem CID | 23665647 |
IUPAC-Name | Kalium;2-Methylpropan-2-Olat |
SMILES | CC(C)(C)[O-].[K+] |
Product Code | Brand | Menge | Verpackung | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Verpackung | Price | Quantity & Availability | ||||
10696372
|
Thermo Scientific Acros
168880050 |
5 g | Glasflasche |
49.95 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10713504
|
Thermo Scientific Acros
168880250 |
25 g | Kunststoffflasche |
58.07 CHF
25 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10419100
|
Thermo Scientific Acros
168881000 |
100 g | Kunststoffflasche |
67.41 CHF
100 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10626762
|
Thermo Scientific Acros
168885000 |
500 g | Kunststoffflasche |
211.05 CHF
500 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11914611
|
Thermo Scientific Acros
168880025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
885.41 CHF
2.50 Kilogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
865-47-4 | |
112.21 | |
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buokMehr anzeigen | |
Kalium;2-Methylpropan-2-Olat |
C4H9KO | |
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N | |
23665647 | |
CC(C)(C)[O-].[K+] |
Specifications
Potassium tert-butoxide | |
240.0°C to 258.0°C | |
98+% | |
(CH3)3COK | |
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok | |
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N | |
Kalium;2-Methylpropan-2-Olat | |
23665647 | |
98+% | |
Pulver |
865-47-4 | |
Weiß | |
C4H9KO | |
01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289 | |
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, slightly soluble in diethyl ether, benzene | |
CC(C)(C)[O-].[K+] | |
112.21 | |
112.21 | |
Rein |
Safety and Handling
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Entzündbarer Feststoff.
In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Reagiert heftig mit Wasser.
GHS P-Satz
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
Nicht rauchen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 212-740-3
- Potassium tert-butoxide
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.