Learn More
Kalium-tert.-butoxid, 98+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10696372
Verfügbar ab: 10-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalium-tert.-butoxid, 98+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696372 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10696372
Marke: Thermo Scientific Acros 168880050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-47-4
Summenformel C4H9KO
Molekulargewicht (g/mol) 112.21
InChI-Schlüssel LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buokMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23665647
IUPAC-Name Kalium;2-Methylpropan-2-Olat
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tert-butoxide
Schmelzpunkt 240.0°C to 258.0°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3COK
Menge 5 g
Fieser 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, slightly soluble in diethyl ether, benzene
Formelmasse 112.21
Reinheit (%) 98+%
Güte Rein
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer168880250,168881000,168880025,168885000,168880050
ChargennummerA0463889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer168880250,168881000,168880025,168885000,168880050
ChargennummerA0463889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2024 Artikelnummer168880250,168881000,168880025,168885000,168880050
ChargennummerA0462837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Artikelnummer168880250,168881000,168880025,168885000,168880050
ChargennummerA0458873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Artikelnummer168880250,168881000,168880025,168885000,168880050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tert-butoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kalium-tert.-butoxid, 98+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals >