Learn More
Kaliumsulfit, 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11934231
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumsulfit, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11934231
Marke: Thermo Scientific Acros 440212500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium sulfite
CAS 10117-38-1
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 88% min. (Iodimetry)
Summenformel K2O3S
Strukturformel K2SO3
Merck Index 15,7795
Synonym potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
InChI-Schlüssel BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC-Name Dikalium; Sulfit
Molekulargewicht (g/mol) 158.26
PubChem CID 24958
Formelmasse 158.26
Reinheit (%) 90%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Catalog Number440210010,440210025,440212500
ChargennummerA0467037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number440210010,440210025,440212500
ChargennummerA0469676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number440210010,440210025,440212500
ChargennummerA0464103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2024 Catalog Number440210010,440210025,440212500
ChargennummerA0460111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number440210010,440210025,440212500
Produktidentifikator
  • Potassium sulfite
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumsulfit, 90 %, Thermo Scientific Chemicals >