Learn More
Kaliumsulfit, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914231
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10117-38-1
Summenformel K2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 158.26
InChI-Schlüssel BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
PubChem CID 24958
IUPAC-Name Dikalium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium sulfite
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 88% min. (Iodimetry)
Strukturformel K2SO3
Merck Index 15,7795
Formelmasse 158.26
Reinheit (%) 90%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Produktidentifikator
  • Potassium sulfite